Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 Integrase p31 Protein
Código de producto. 15949838
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15949838
Marca: enQuireBio™ QP12253100ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 Integrase p31 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 Integrase p31 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.