missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-1 gp41 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-mercaptoethanol. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?