Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HIV-1 gp41 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | HIV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Tampón | 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-mercaptoethanol. |
| Grado de pureza o calidad | Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |