Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41/120 Protein
Código de producto. 15909838
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15909838
Marca: enQuireBio™ QP12251500ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41/120 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 gp41/120 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 150mM NaCl, 25mM sodium phosphate pH 8.0, 50% glycerol and 150mM imidazole.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.