Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp120 CM Protein
Código de producto. 15999808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15999808 2 μg 2 microgramos
15989808 10 μg 10 microgramos
15979808 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15999808
Marca: enQuireBio™ QP122442ug
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp120 CM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre HIV-1 gp120 CM Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada HIV
Especie Baculovirus
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 10mM Tris-Cl, pH 7.6, 150mM NaCl and 0.01% Triton N-101.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.