Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Código de producto. 16007450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007450 50 μg 50 microgramos
16067440 10 μg 10 microgramos
16057440 100 μg 100 microgramos
16087440 200 μg 200 microgramos
16097440 500 μg 500 microgramos
16077440 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007450
Marca: enQuireBio™ QP712550ug
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Non-structural polyprotein pORF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ORF1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EVFWNHPIQR VIHNELELYC RARSGRCLEI GAHPRSINDN PNVVHRCFLR PAGRDVQRWY TAPTRGPAAN CRRSALRGLP AADRTYCFDG FSGCNFPAET GIALYSLHDM SPSDVAEAMF RHGMTRLYAA LHLPPEVLLP PGTYRTASYL LIHDGRRVVV TYEGDTSAGY NHDVSNLRSW I
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.