Learn More
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Código de producto. 16097440
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16097440 500 μg 500 microgramos
16067440 10 μg 10 microgramos
16007450 50 μg 50 microgramos
16057440 100 μg 100 microgramos
16087440 200 μg 200 microgramos
16077440 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16097440 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7125500ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Non-structural polyprotein pORF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Nombre hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ORF1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EVFWNHPIQR VIHNELELYC RARSGRCLEI GAHPRSINDN PNVVHRCFLR PAGRDVQRWY TAPTRGPAAN CRRSALRGLP AADRTYCFDG FSGCNFPAET GIALYSLHDM SPSDVAEAMF RHGMTRLYAA LHLPPEVLLP PGTYRTASYL LIHDGRRVVV TYEGDTSAGY NHDVSNLRSW I
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.