missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis E HEV ORF2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Hepatitis E HEV ORF2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Hepatitis E |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Beta-galactosidase |
| Tampón | 25mM Tris-HCl, 1mM EDTA, 0.5M urea and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | HEV ORF2 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido