Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS5B Protein
Código de producto. p-7150057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15999668 100 μg 100 microgramos
15919678 500 μg 500 microgramos
15909678 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15999668
Marca: enQuireBio™ QP12200100ug
A cDNA sequence encoding the HCV NS5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis C HCV NS5B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis C
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón 1.5M urea, 25mM Tris-HCl pH 8.0, 0.2% Triton-X and 50% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE.