Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Hepatitis C HCV NS4 Mosaic Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Hepatitis C |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Tampón | 50mM Tris, pH 8.0, 5mM EDTA. |
| Grado de pureza o calidad | Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |