Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS3 Protein
Código de producto. 15989558
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15989558 100 μg 100 microgramos
15909568 500 μg 500 microgramos
15999558 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15989558
Marca: enQuireBio™ QP12162B100ug
A cDNA sequence encoding the HCV NS3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis C HCV NS3 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis C
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Biotin
Tampón 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM b-mercaptoethanol.
Grado de pureza o calidad HCV NS3 Biotin labeled protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).