Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV Core 22kDa Protein
Código de producto. 15909508
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15909508 500 μg 500 microgramos
15989498 100 μg 100 microgramos
15999498 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909508
Marca: enQuireBio™ QP12142500ug
A cDNA sequence encoding the HCV Core 22kDa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis C HCV Core 22kDa Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis C
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).