Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBV core delta Protein
Código de producto. 15979468
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15979468
Marca: enQuireBio™ QP12131500ug
A cDNA sequence encoding the HBV core delta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis B HBV core delta Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis B
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Tampón 7.5mM Phosphate buffer pH 7.2, 75mM NaCl, and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HBV Core Delta protein is >95% pure as determined by SDS-PAGE (coomassie staining).