Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP4-VP2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Hepatitis A HAV VP4-VP2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Hepatitis A |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | GST |
| Tampón | 10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | HAV VP4-VP2 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |