Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP4-VP2 Protein
Código de producto. 15909418
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15909418 500 μg 500 microgramos
15989408 100 μg 100 microgramos
15999408 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909418
Marca: enQuireBio™ QP12114500ug
A cDNA sequence encoding the HAV VP4-VP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre Hepatitis A HAV VP4-VP2 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Hepatitis A
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón 10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad HAV VP4-VP2 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).