Learn More
enQuireBio™ Recombinant Helicobacter Pylori Omp Pylori Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Omp Pylori Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Helicobacter Pylori |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | MLVTKLAPDFKAPAVLGNNEVDEHFELSKNLGKNGAILFFWPKDFTFVCPTEIIAFDKRVKDFQEKGFNVIGVSIDSEQVHFAWKNTPVEKGGIGQVTFPMVADITKSISRDYDVLFEEAIALRGAFLIDKNMKVRHAVINDLPLGRNADEMLRMVDALLHFEEHGEVCPAGWRKGDKGMKATHQGVAEYLKENSIKL |
| Tampón | The Omp Pylori recombinant protein is formulated in 1xPBS pH 7.4. |
| Mostrar más |