Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Código de producto. 16010021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16010021 100 μg 100 microgramos
16020021 10 μg 10 microgramos
16060021 50 μg 50 microgramos
16040021 200 μg 200 microgramos
16050021 500 μg 500 microgramos
16030021 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16010021 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7651ec100ug
A DNA sequence encoding the Helicobacter pylori (Campylobacter pylori) Vacuolating cytotoxin autotransporter, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Vacuolating cytotoxin autotransporter Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen vacA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada H. pylori
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KYEKPTNVWA NAIGGTSLNN GSNASLYGTS AGVDAYLNGE VEAIVGGFGS YGYSSFSNQA NSLNSGANNT NFGVYSRIFA NQHEFDFEAQ GALGSDQSSL NFKSALLQDL NQSYHYLAYS ATTRASYGYD FAFFRNALVL KPSVGVSYNH LGSTNFKSNS NQVALSNGSS SQHLFNANAN VEARYYYGDT SYFYMNAGVL QEFARFGSNN AVSLNTFKVN ATRNPLNTHA RVMMGGELQL AKEVFLNLGV VYLHNLISNA SHFASNLGMR YSF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.