Learn More
enQuireBio™ Recombinant H. pylori Glutamate--tRNA ligase 1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_207274.1 |
| ID de gen (Entrez) | 898901 |
| Nombre | Glutamate--tRNA ligase 1 Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | gltX1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | H. pylori |
| Mostrar más |