Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Trans-activator protein BZLF1 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | YP_401673.1 |
| ID de gen (Entrez) | 3783744 |
| Nombre | Trans-activator protein BZLF1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | BZLF1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
| Show More |