Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Latent membrane protein 1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | LMP1 |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Epstein-Barr |
| Especie | Yeast |
| Etiqueta de proteína | His |
| Mostrar más |