Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Latent membrane protein 1
Código de producto. 16087090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16087090 100 μg 100 microgramos
16097090 10 μg 10 microgramos
16037100 50 μg 50 microgramos
16017100 200 μg 200 microgramos
16027100 500 μg 500 microgramos
16007100 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16087090
Marca: enQuireBio™ QP7024ye100ug
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain Raji) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Latent membrane protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Nombre Latent membrane protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LMP1
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Epstein-Barr
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia YYHGQRHSDE HHHDDSLPHP QQATDDSSNQ SDSNSNEGRH LLLVSGAGDG PPLCSQNLGA PGGGPNNGPQ DPDNTDDNGP QDPDNTDDNG PHDPLPQDPD NTDDNGPQDP DNTDDNGPHD PLPHNPSDSA GNDGGPPQLT EEVENKGGDQ GPPLMTDGGG GHSHDSGHDG IDPHLPTLLL GTSGSGGDDD DPHGPVQLSY YD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.