Learn More
enQuireBio™ Recombinant Epstein-Barr Apoptosis regulator BHRF1 Protein
Código de producto. 16027010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16027010 500 μg 500 microgramos
16097000 10 μg 10 microgramos
16037010 50 μg 50 microgramos
16087000 100 μg 100 microgramos
16017010 200 μg 200 microgramos
16007010 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16027010
Marca: enQuireBio™ QP7005500ug
A DNA sequence encoding the Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4) Apoptosis regulator BHRF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso YP_401646.1
ID de gen (Entrez) 3783706
Nombre Apoptosis regulator BHRF1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BHRF1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Epstein-Barr
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAYSTREILL ALCIRDSRVH GNGTLHPVLE LAARETPLRL SPEDTVVLRY HVLLEEIIER NSETFTETWN RFITHTEHVD LDFNSVFLEI FHRGDPSLGR ALAWMAWCMH ACRTLCCNQS TPYYVVDLSV RGMLEASEGL DG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.