Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein
Código de producto. p-7149574
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15938188 100 μg 100 microgramos
15958188 500 μg 500 microgramos
15948188 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15938188 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP11735GST100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A cDNA sequence encoding the EBV p23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre p23 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada EBV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Tampón 25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).