Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV p23 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | p23 Protein |
| Cantidad | 500 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | EBV |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | GST |
| Tampón | 25mM glycine pH 9.6 and 50% glycerol. |
| Grado de pureza o calidad | EBV- p23 protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining). |