missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Protein

Código de producto. 15998168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15998168 1 mg 1 miligramo
15988168 100 μg 100 microgramos
15908178 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15998168

Marca: enQuireBio™ QP117311mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre EBNA1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada EBV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón PBS pH 8.0 and 300mM Imidazole.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.