Learn More
enQuireBio™ Recombinant EBV EBNA1 Protein
Código de producto. 15988168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
15988168 100 μg 100 microgramos
15908178 500 μg 500 microgramos
15998168 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15988168
Marca: enQuireBio™ QP11731100ug
A cDNA sequence encoding the EBV EBNA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre EBNA1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada EBV
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Tampón PBS pH 8.0 and 300mM Imidazole.
Grado de pureza o calidad Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).