Learn More
enQuireBio™ Recombinant Ebola Virus Ebola Zaire VP40 Protein
A cDNA sequence encoding the Ebola Zaire VP40 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Nombre | Ebola Zaire VP40 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Ebola Virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15928168
|
enQuireBio™
QP11729-100UG |
100 μg |
238.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15948168
|
enQuireBio™
QP11729-500UG |
500 μg |
910.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15938168
|
enQuireBio™
QP11729-1MG |
1 mg |
1815.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 13-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Ebola Zaire VP40 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Ebola Virus | |
His | |
Greater than 95% as determined by 12% PAGE (Coomassie staining). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Ebola Zaire VP40 protein solution is supplied in Phosphate buffer, 25mM arginine and 0.02% sodium azide. |