Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli UPP1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | UPP1 Protein |
| Cantidad | 25 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSKSDVFHLG LTKNDLQGAT LAIVPGDPDR VEKIAALMDK PVKLASHREF TTWRAELDGK PVIVCSTGIG GPSTSIAVEE LAQLGIRTFL RIGTTGAIQP HINVGDVLVT TASVRLDGAS LHFAPLEFPA VADFECTTAL VEAAKSIGAT THVGVTASSD TFYPGQERYD TYSGRVVRHF KGSMEEWQAM GVMNYEMESA TLLTMCASQG LRAGMVAGVI VNRTQQEIPN AETMKQTESH AVKIVVEAAR RLL |
| Tampón | UPP1 solution (1 mg/ml) contains 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol. |
| Mostrar más |