Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_415894.4 |
| ID de gen (Entrez) | 945948 |
| Nombre | Universal stress protein 1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | uspF |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Show More |