Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Universal stress protein 1
Código de producto. 16017680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017680 100 μg 100 microgramos
16027680 10 μg 10 microgramos
16067680 50 μg 50 microgramos
16047680 200 μg 200 microgramos
16057680 500 μg 500 microgramos
16037680 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017680
Marca: enQuireBio™ QP7202ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Universal stress protein F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415894.4
ID de gen (Entrez) 945948
Nombre Universal stress protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen uspF
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNRTILVPID ISDSELTQRV ISHVEEEAKI DDAEVHFLTV IPSLPYYASL GLAYSAELPA MDDLKAEAKS QLEEIIKKFK LPTDRVHVHV EEGSPKDRIL ELAKKIPAHM IIIASHRPDI TTYLLGSNAA AVVRHAECSV LVVR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.