Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Código de producto. 16048160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16048160 100 μg 100 microgramos
16058160 10 μg 10 microgramos
16098160 50 μg 50 microgramos
16078160 200 μg 200 microgramos
16088160 500 μg 500 microgramos
16068160 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16048160 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7317ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_414638.1
ID de gen (Entrez) 944816
Nombre UDP-3-O-acyl-N-acetylglucosamine deacetylase Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lpxC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MIKQRTLKRI VQATGVGLHT GKKVTLTLRP APANTGVIYR RTDLNPPVDF PADAKSVRDT MLCTCLVNEH DVRISTVEHL NAALAGLGID NIVIEVNAPE IPIMDGSAAP FVYLLLDAGI DELNCAKKFV RIKETVRVED GDKWAEFKPY NGFSLDFTID FNHPAIDSSN QRYAMNFSAD AFMRQISRAR TFGFMRDIEY LQSRGLCLGG SFDCAIVVDD YRVLNEDGLR FEDEFVRHKM LDAIGDLFMC GHNIIGAFTA YKSGHALNNK LLQAVLAKQE AWEYVTFQDD AELPLAFKAP SAVLA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.