Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tsaE Protein
Código de producto. 16048280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16048280 100 μg 100 microgramos
16058280 10 μg 10 microgramos
16098280 50 μg 50 microgramos
16078280 200 μg 200 microgramos
16088280 500 μg 500 microgramos
16068280 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16048280 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7334ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) tsaE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_418589.1
ID de gen (Entrez) 948684
Nombre tsaE Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen tsaE
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MMNRVIPLPD EQATLDLGER VAKACDGATV IYLYGDLGAG KTTFSRGFLQ ALGHQGNVKS PTYTLVEPYT LDNLMVYHFD LYRLADPEEL EFMGIRDYFA NDAICLVEWP QQGTGVLPDP DVEIHIDYQA QGREARVSAV SSAGELLLAR LAG
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.