Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transketolase 1 Protein
Código de producto. 16017710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16017710 100 μg 100 microgramos
16027710 10 μg 10 microgramos
16067710 50 μg 50 microgramos
16047710 200 μg 200 microgramos
16057710 500 μg 500 microgramos
16037710 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16017710 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7207ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transketolase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso WP_000098614.1
ID de gen (Entrez) 947420
Nombre Transketolase 1 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen tktA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSSRKELANA IRALSMDAVQ KAKSGHPGAP MGMADIAEVL WRDFLKHNPQ NPSWADRDRF VLSNGHGSML IYSLLHLTGY DLPMEELKNF RQLHSKTPGH PEVGYTAGVE TTTGPLGQGI ANAVGMAIAE KTLAAQFNRP GHDIVDHYTY AFMGDGCMME GISHEVCSLA GTLKLGKLIA FYDDNGISID GHVEGWFTDD TAMRFEAYGW HVIRDIDGHD AASIKRAVEE ARAVTDKPSL LMCKTIIGFG SPNKAGTHDS HGAPLGDAEI ALTREQLGWK YAPFEIPSEI YAQWDAKEAG QAKESAWNEK FAAYAKAYPQ EAAEFTRRMK GEMPSDFDAK AKEFIAKLQA NPAKIASRKA SQNAIEAFGP LLPEFLGGSA DLAPSNLTLW SGSKAINEDA AGNYIHYGVR EFGMTAIANG ISLHGGFLPY TSTFLMFVEY ARNAVRMAAL MKQRQVMVYT HDSIGLGEDG PTHQPVEQVA SLRVTPNMST WRPCDQVESA VAWKYGVERQ DGPTALILSR QNLAQQERTE EQLANIARGG YVLKDCAGQP ELIFIATGSE VELAVAAYEK LTAEGVKARV VSMPSTDAFD KQDAAYRESV LPKAVTARVA VEAGIADYWY KYVGLNGAIV GMTTFGESAP AELLFEEFGF TVDNVVAKAK ELL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.