Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
Código de producto. 16028481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16028481 500 μg 500 microgramos
16098471 10 μg 10 microgramos
16038481 50 μg 50 microgramos
16088471 100 μg 100 microgramos
16018481 200 μg 200 microgramos
16008481 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16028481
Marca: enQuireBio™ QP9558ye500ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Transcriptional regulatory protein PhoP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_415648.1
ID de gen (Entrez) 945697
Nombre Transcriptional regulatory protein PhoP Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen phoP
Longitud de la proteína Full. Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MRVLVVEDNA LLRHHLKVQI QDAGHQVDDA EDAKEADYYL NEHIPDIAIV DLGLPDEDGL SLIRRWRSND VSLPILVLTA RESWQDKVEV LSAGADDYVT KPFHIEEVMA RMQALMRRNS GLASQVISLP PFQVDLSRRE LSINDEVIKL TAFEYTIMET LIRNNGKVVS KDSLMLQLYP DAELRESHTI DVLMGRLRKK IQAQYPQEVI TTVRGQGYLF ELR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.