Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli tetR Protein
Código de producto. 16008770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16008770 100 μg 100 microgramos
16018770 10 μg 10 microgramos
16058770 50 μg 50 microgramos
16038770 200 μg 200 microgramos
16048770 500 μg 500 microgramos
16028770 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16008770
Marca: enQuireBio™ QP7416ec100ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli tetR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000088605.1
ID de gen (Entrez) 31515962
Nombre tetR Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen tetR
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSRLDKSKVI NSALELLNEV GIEGLTTRKL AQKLGVEQPT LYWHVKNKRA LLDALAIEML DRHHTHFCPL EGESWQDFLR NNAKSFRCAL LSHRDGAKVH LGTRPTEKQY ETLENQLAFL CQQGFSLENA LYALSAVGHF TLGCVLEDQE HQVAKEERET PTTDSMPPLL RQAIELFDHQ GAEPAFLFGL ELIICGLEKQ LKCESGS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.