Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
Código de producto. 16059070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16059070 50 μg 50 microgramos
16019070 10 μg 10 microgramos
16009070 100 μg 100 microgramos
16039070 200 μg 200 microgramos
16049070 500 μg 500 microgramos
16029070 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16059070
Marca: enQuireBio™ QP7507ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Ribose-5-phosphate isomerase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_417389.1
ID de gen (Entrez) 947407
Nombre Ribose-5-phosphate isomerase A Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen rpiA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MTQDELKKAV GWAALQYVQP GTIVGVGTGS TAAHFIDALG TMKGQIEGAV SSSDASTEKL KSLGIHVFDL NEVDSLGIYV DGADEINGHM QMIKGGGAAL TREKIIASVA EKFICIADAS KQVDILGKFP LPVEVIPMAR SAVARQLVKL GGRPEYRQGV VTDNGNVILD VHGMEILDPI AMENAINAIP GVVTVGLFAN RGADVALIGT PDGVKTIVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.