Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Periplasmic serine endoprotease DegP Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_414703.1 |
| ID de gen (Entrez) | 947139 |
| Nombre | Periplasmic serine endoprotease DegP Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | degP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Show More |