missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli Murein hydrolase activator NlpD Protein

Código de producto. 16038250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16038250 50 μg 50 microgramos
16098240 10 μg 10 microgramos
16088240 100 μg 100 microgramos
16018250 200 μg 200 microgramos
16028250 500 μg 500 microgramos
16008250 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16038250

Marca: enQuireBio™ QP7330ec50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Murein hydrolase activator NlpD, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_417222.1
ID de gen (Entrez) 947011
Nombre Murein hydrolase activator NlpD Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen nlpD
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia CSDTSNPPAP VSSVNGNAPA NTNSGMLITP PPKMGTTSTA QQPQIQPVQQ PQIQATQQPQ IQPVQPVAQQ PVQMENGRIV YNRQYGNIPK GSYSGSTYTV KKGDTLFYIA WITGNDFRDL AQRNNIQAPY ALNVGQTLQV GNASGTPITG GNAITQADAA EQGVVIKPAQ NSTVAVASQP TITYSESSGE QSANKMLPNN KPTATTVTAP VTVPTASTTE PTVSSTSTST PISTWRWPTE GKVIETFGAS EGGNKGIDIA GSKGQAIIAT ADGRVVYAGN ALRGYGNLII IKHNDDYLSA YAHNDTMLVR EQQEVKAGQK IATMGSTGTS STRLHFEIRY KGKSVNPLRY LPQR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.