Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipopolysaccharide assembly protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000891353.1 |
| Nombre | Lipopolysaccharide assembly protein 1 |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | yciM |
| Longitud de la proteína | Cytoplasmic Domain |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |