Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Lipopolysaccharide assembly protein 1
Código de producto. 16058220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16058220 10 μg 10 microgramos
16098220 50 μg 50 microgramos
16048220 100 μg 100 microgramos
16078220 200 μg 200 microgramos
16088220 500 μg 500 microgramos
16068220 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16058220
Marca: enQuireBio™ QP7327ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Lipopolysaccharide assembly protein B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_000891353.1
Nombre Lipopolysaccharide assembly protein 1
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen yciM
Longitud de la proteína Cytoplasmic Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia WYMGRRSAQQ NKQDEANRLS RDYVAGVNFL LSNQQDKAVD LFLDMLKEDT GTVEAHLTLG NLFRSRGEVD RAIRIHQTLM ESASLTYEQR LLAIQQLGRD YMAAGLYDRA EDMFNQLTDE TDFRIGALQQ LLQIYQATSE WQKAIDVAER LVKLGKDKQR VEIAHFYCEL ALQHMASDDL DRAMTLLKKG AAADKNSARV SIMMGRVFMA KGEYAKAVES LQRVISQDRE LVSETLEMLQ TCYQQLGKTA EWAEFLQRAV EENTGADAEL MLADIIEARD GSEAAQVYIT RQLQRHPTMR VFHKLMDYHL NEAEEGRAKE SLMVLRDMVG EKVRSKPRYR CQKCGFTAYT LYWHCPSCRA WSTIKPIRGL DGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.