Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli LexA repressor Protein
Código de producto. 16028620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16028620 1 mg 1 miligramo
16018620 10 μg 10 microgramos
16058620 50 μg 50 microgramos
16008620 100 μg 100 microgramos
16038620 200 μg 200 microgramos
16048620 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16028620
Marca: enQuireBio™ QP7390ec1mg
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LexA repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_418467.1
ID de gen (Entrez) 948544
Nombre LexA repressor Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lexA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKALTARQQE VFDLIRDHIS QTGMPPTRAE IAQRLGFRSP NAAEEHLKAL ARKGVIEIVS GASRGIRLLQ EEEEGLPLVG RVAAGEPLLA QQHIEGHYQV DPSLFKPNAD FLLRVSGMSM KDIGIMDGDL LAVHKTQDVR NGQVVVARID DEVTVKRLKK QGNKVELLPE NSEFKPIVVD LRQQSFTIEG LAVGVIRNGD WL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.