missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant E. coli LexA repressor Protein

Código de producto. 16018620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16018620 10 μg 10 microgramos
16058620 50 μg 50 microgramos
16008620 100 μg 100 microgramos
16038620 200 μg 200 microgramos
16048620 500 μg 500 microgramos
16028620 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16018620

Marca: enQuireBio™ QP7390ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) LexA repressor, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_418467.1
ID de gen (Entrez) 948544
Nombre LexA repressor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen lexA
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKALTARQQE VFDLIRDHIS QTGMPPTRAE IAQRLGFRSP NAAEEHLKAL ARKGVIEIVS GASRGIRLLQ EEEEGLPLVG RVAAGEPLLA QQHIEGHYQV DPSLFKPNAD FLLRVSGMSM KDIGIMDGDL LAVHKTQDVR NGQVVVARID DEVTVKRLKK QGNKVELLPE NSEFKPIVVD LRQQSFTIEG LAVGVIRNGD WL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.