Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. Coli LACTB Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| ID de gen (Entrez) | 948669 |
| Nombre | LACTB Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | ampC |
| Actividad biológica | Specific activity is >700 units/mg, in which One unit will hydrolyze 1.0umole of Nitrocefin per minute at pH 7.0 at 37C. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |