Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Heat-labile enterotoxin B chain Protein
Código de producto. 16077050
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16077050 10 μg 10 microgramos
16017060 50 μg 50 microgramos
16067050 100 μg 100 microgramos
16097050 200 μg 200 microgramos
16007060 500 μg 500 microgramos
16087050 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16077050
Marca: enQuireBio™ QP701610ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Heat-labile enterotoxin B chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_024167713.1
Nombre Heat-labile enterotoxin B chain Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen eltB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia APQSITELCS EYHNTQIYTI NDKILSYTES MAGKREMVII TFKSGATFQV EVPGSQHIDS QKKAIERMKD TLRITYLTET KIDKLCVWNN KTPNSIAAIS MEN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.