Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli fkpA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | WP_000838261.1 |
| Nombre | fkpA Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | fkpA |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |