Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli F17 fimbrial Protein
Código de producto. 16077080
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16077080
Marca: enQuireBio™ QP702210ug
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) F17 fimbrial protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_061363423.1
Nombre F17 fimbrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen F17a-A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YDGKITFNGK VVDQTCSVTT ESKNLTVKLP TVSANSLASS GKVVGLTPFT ILLEGCNTPA VTGAQNVNAY FEPNANTDYT TGNLTNTASS GASNVQIQLL NADGVKAIKL GQAAAAQSVD TVAINDANVT LRYNAQYYAT GVATAGDVTS TVNYTIAYQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.