Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli F17 fimbrial Protein
Código de producto. 16007090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16007090 500 μg 500 microgramos
16077080 10 μg 10 microgramos
16017090 50 μg 50 microgramos
16067080 100 μg 100 microgramos
16097080 200 μg 200 microgramos
16087080 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16007090 Leverantör enQuireBio™ Leverantörsnummer QP7022500ug
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) F17 fimbrial protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Número de acceso WP_061363423.1
Nombre F17 fimbrial Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen F17a-A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia YDGKITFNGK VVDQTCSVTT ESKNLTVKLP TVSANSLASS GKVVGLTPFT ILLEGCNTPA VTGAQNVNAY FEPNANTDYT TGNLTNTASS GASNVQIQLL NADGVKAIKL GQAAAAQSVD TVAINDANVT LRYNAQYYAT GVATAGDVTS TVNYTIAYQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.