Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Elongation factor P Protein
Código de producto. 16038160
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16038160
Marca: enQuireBio™ QP7316ye50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Elongation factor P, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_418571.1
ID de gen (Entrez) 948661
Nombre Elongation factor P Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen efp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada E. coli
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia ATYYSNDFRA GLKIMLDGEP YAVEASEFVK PGKGQAFARV KLRRLLTGTR VEKTFKSTDS AEGADVVDMN LTYLYNDGEF WHFMNNETFE QLSADAKAIG DNAKWLLDQA ECIVTLWNGQ PISVTPPNFV ELEIVDTDPG LKGDTAGTGG KPATLSTGAV VKVPLFVQIG EVIKVDTRSG EYVSRVK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.