Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli DNA replication and repair protein RecF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_418155.1 |
| ID de gen (Entrez) | 948209 |
| Nombre | DNA replication and repair protein RecF Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | recF |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |