Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_312241.1 |
| ID de gen (Entrez) | 915930 |
| Nombre | Cyclophilin A / PPIA / CYPA Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | PPIA |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | E. coli |
| Mostrar más |